PHR1573
Phenformin-Hydrochlorid
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Synonym(e):
Phenformin -hydrochlorid, Phenethylbiguanid
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Qualitätsniveau
API-Familie
phenformin
Analysenzertifikat (CofA)
current certificate can be downloaded
Verpackung
pkg of 500 mg
Methode(n)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Lagertemp.
2-30°C
SMILES String
Cl.NC(=N)NC(=N)NCCc1ccccc1
InChI
1S/C10H15N5.ClH/c11-9(12)15-10(13)14-7-6-8-4-2-1-3-5-8;/h1-5H,6-7H2,(H6,11,12,13,14,15);1H
InChIKey
YSUCWSWKRIOILX-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Hinweis zur Analyse
Sonstige Hinweise
Fußnote
Empfohlene Produkte
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)