Wichtige Dokumente
PHL83490
Daphnoretin
phyproof® Reference Substance
Synonym(e):
7-Hydroxy-6-methoxy-3-[(2-oxo-2H-1-benzopyran-7-yl)-oxy]-2H-1-benzopyran-2-on, Thymelol
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
primary reference standard
Produktlinie
phyproof® Reference Substance
Assay
≥98.0% (HPLC)
Hersteller/Markenname
PhytoLab
Anwendung(en)
food and beverages
Format
neat
SMILES String
[o]1c2c(cc([c]1=O)Oc3cc4[o][c](ccc4cc3)=O)cc(c(c2)O)OC
InChI
1S/C19H12O7/c1-23-16-6-11-7-17(19(22)26-15(11)9-13(16)20)24-12-4-2-10-3-5-18(21)25-14(10)8-12/h2-9,20H,1H3
InChIKey
JRHMMVBOTXEHGJ-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)