Wichtige Dokumente
Y0001871
Diosgenin
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonym(e):
Nitogenin
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
diosgenin
Hersteller/Markenname
EDQM
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
[H][C@]12C[C@@]3([H])[C@]4([H])CC=C5C[C@@H](O)CC[C@]5(C)[C@@]4([H])CC[C@]3(C)[C@@]1([H])[C@H](C)[C@@]6(CC[C@@H](C)CO6)O2
InChI
1S/C27H42O3/c1-16-7-12-27(29-15-16)17(2)24-23(30-27)14-22-20-6-5-18-13-19(28)8-10-25(18,3)21(20)9-11-26(22,24)4/h5,16-17,19-24,28H,6-15H2,1-4H3/t16-,17+,19+,20-,21+,22+,23+,24+,25+,26+,27-/m1/s1
InChIKey
WQLVFSAGQJTQCK-VKROHFNGSA-N
Allgemeine Beschreibung
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)