Wichtige Dokumente
PHL83476
2′-Acetylacteosid
phyproof® Reference Substance
Synonym(e):
2′-Acetylverbascosid
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
primary reference standard
Produktlinie
phyproof® Reference Substance
Assay
≥95.0% (HPLC)
Hersteller/Markenname
PhytoLab
Anwendung(en)
food and beverages
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
O1[C@H]([C@@H]([C@@H]([C@H]([C@@H]1C)O)O)O)O[C@@H]2[C@H]([C@@H](O[C@@H]([C@H]2OC(=O)\C=C\c4cc(c(cc4)O)O)CO)OCCc3cc(c(cc3)O)O)OC(=O)C
InChI
1S/C31H38O16/c1-14-24(39)25(40)26(41)30(43-14)47-28-27(46-23(38)8-5-16-3-6-18(34)20(36)11-16)22(13-32)45-31(29(28)44-15(2)33)42-10-9-17-4-7-19(35)21(37)12-17/h3-8,11-12,14,22,24-32,34-37,39-41H,9-10,13H2,1-2H3/b8-5+/t14-,22+,24-,25+,26+,27+,28-,29+,30-,31
InChIKey
ALERZNQPBWWLMW-OMRKUVHCSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)