Wichtige Dokumente
PHL83316
Icarisid I
phyproof® Reference Substance
Synonym(e):
Icariin I
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
primary reference standard
Produktlinie
phyproof® Reference Substance
Assay
≥95.0% (HPLC)
Hersteller/Markenname
PhytoLab
Anwendung(en)
food and beverages
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
O1[C@H]([C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]1CO)O)O)O)Oc2c(c3[o]c(c([c](c3c(c2)O)=O)O)c4ccc(cc4)OC)CC=C(C)C
InChI
1S/C27H30O11/c1-12(2)4-9-15-17(36-27-24(34)22(32)20(30)18(11-28)37-27)10-16(29)19-21(31)23(33)25(38-26(15)19)13-5-7-14(35-3)8-6-13/h4-8,10,18,20,22,24,27-30,32-34H,9,11H2,1-3H3/t18-,20-,22+,24-,27-/m1/s1
InChIKey
IYCPMVXIUPYNHI-WPKKLUCLSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)