Wichtige Dokumente
PHL82537
Fargesin
phyproof® Reference Substance
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
primary reference standard
Produktlinie
phyproof® Reference Substance
Assay
≥98.0% (HPLC)
Hersteller/Markenname
PhytoLab
Anwendung(en)
food and beverages
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
O1[C@H]([C@@H]3[C@@H]([C@H](OC3)c4cc5c(cc4)OCO5)C1)c2cc(c(cc2)OC)OC
InChI
1S/C21H22O6/c1-22-16-5-3-12(7-18(16)23-2)20-14-9-25-21(15(14)10-24-20)13-4-6-17-19(8-13)27-11-26-17/h3-8,14-15,20-21H,9-11H2,1-2H3/t14-,15-,20-,21+/m0/s1
InChIKey
AWOGQCSIVCQXBT-LATRNWQMSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)