Wichtige Dokumente
P8721
Penicillin G Kaliumsalz
Synonym(e):
Benzylpenicillin Kaliumsalz
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
crystalline powder
Qualitätsniveau
Wirksamkeit
1440-1680 units per mg
Wirkungsspektrum von Antibiotika
Gram-positive bacteria
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Wirkungsweise
cell wall synthesis | interferes
SMILES String
[K+].[H][C@]12SC(C)(C)[C@@H](N1C(=O)[C@H]2NC(=O)Cc3ccccc3)C([O-])=O
InChI
1S/C16H18N2O4S.K/c1-16(2)12(15(21)22)18-13(20)11(14(18)23-16)17-10(19)8-9-6-4-3-5-7-9;/h3-7,11-12,14H,8H2,1-2H3,(H,17,19)(H,21,22);/q;+1/p-1/t11-,12+,14-;/m1./s1
InChIKey
IYNDLOXRXUOGIU-LQDWTQKMSA-M
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Antimikrobielles Spektrum: Diese Produkt ist wirksam gegen grampositive und gramnegative Bakterien.
Verpackung
Vorsicht
Sonstige Hinweise
Signalwort
Warning
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?