P4963
Peptone Primatone® RL
suitable for microbiology
Synonym(e):
Pepton aus tierischem Gewebe
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
animal
Qualitätsniveau
Form
powder
Haltbarkeit
Limited shelf life, expiry date on the label
Verpackung
pkg of 100 g
Lagerbedingungen
(Tightly closed)
Verlust
≤11% loss on drying
pH-Wert
6.9-7.6
Anwendung(en)
food and beverages
microbiology
SMILES String
O(C)C(=O)C(CCC(CC)(CC)C)C(=O)OC
InChI
1S/C13H24O4/c1-6-13(3,7-2)9-8-10(11(14)16-4)12(15)17-5/h10H,6-9H2,1-5H3
InChIKey
AIUDWMLXCFRVDR-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?