Merck
P2155009
Kunststoffzusatzstoff 09
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonym(e):
Pentaerythritol-tetrakis(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxyhydrocinnamat), Pentaerythrit-tetrakis-(3-(3,5-di-tert.-butyl-4-hydroxy-phenyl)-propionat)
About This Item
Lineare Formel:
[HOC6H2[C(CH3)3]2CH2CH2CO2CH2]4C
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
1177.63
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41116107
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.24
Qualität
pharmaceutical primary standard
Hersteller/Markenname
EDQM
mp (Schmelzpunkt)
115-118 °C (dec.) (lit.)
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
SMILES String
CC(C)(C)c1cc(CCC(=O)OCC(COC(=O)CCc2cc(c(O)c(c2)C(C)(C)C)C(C)(C)C)(COC(=O)CCc3cc(c(O)c(c3)C(C)(C)C)C(C)(C)C)COC(=O)CCc4cc(c(O)c(c4)C(C)(C)C)C(C)(C)C)cc(c1O)C(C)(C)C
InChI
1S/C73H108O12/c1-65(2,3)49-33-45(34-50(61(49)78)66(4,5)6)25-29-57(74)82-41-73(42-83-58(75)30-26-46-35-51(67(7,8)9)62(79)52(36-46)68(10,11)12,43-84-59(76)31-27-47-37-53(69(13,14)15)63(80)54(38-47)70(16,17)18)44-85-60(77)32-28-48-39-55(71(19,20)21)64(81)56(40-48)72(22,23)24/h33-40,78-81H,25-32,41-44H2,1-24H3
InChIKey
BGYHLZZASRKEJE-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Dieses Produkt wird, wie von der entsprechenden Pharmakopöe spezifiziert und geliefert, angeboten. Alle Informationen zu diesem Produkt, einschließlich SDB und jegliche Produktinformationen, wurden unter der Autorität der entsprechenden Pharmakopöe entwickelt und ausgestellt.
Weitere Informationen und Unterstützung finden Sie auf der Webseite der entsprechenden Pharmakopöe.
Anwendung
Plastic additive 09 EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
Verpackung
Dieses Produkt wird, wie von der entsprechenden Pharmakopöe geliefert, angeboten. Die aktuellen Mengeneinheiten finden Sie im Referenzsubstanzen-Katalog der EDQM.
Sonstige Hinweise
Kann Verkaufsbeschränkungen unterliegen.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Dan Mao et al.
Analytical chemistry, 83(16), 6410-6417 (2011-07-13)
Time-of-flight secondary ion mass spectrometry and atomic force microscopy are employed to characterize a wedge-shaped crater eroded by a 40-keV C(60)(+) cluster ion beam on an organic film of Irganox 1010 doped with Irganox 3114 delta layers. From an examination
John S Fletcher et al.
Analytical chemistry, 78(6), 1827-1831 (2006-03-16)
C60 has been shown to give increased sputter yields and, hence, secondary ions when used as a primary particle in SIMS analysis. In addition, for many samples, there is also a reduction in damage accumulation following continued bombardment with the
W Limm et al.
Food additives and contaminants, 12(4), 609-624 (1995-07-01)
The effect of mixing on the migration of Irganox 1010 antioxidant from polypropylene and high-density polyethylene to water and corn oil was compared at 77, 100, and 135 degrees C. Irganox 1010 migration to water is enhanced almost five-fold by
Felicia M Green et al.
Rapid communications in mass spectrometry : RCM, 22(24), 4178-4182 (2008-11-29)
The use of cluster ion beam sputtering for depth profiling organic materials is of growing technological importance and is a very active area of research. At the 44th IUVSTA Workshop on "Sputtering and Ion Emission by Cluster Ion Beams", recent
[Analysis of organic residues in the extracts from the food retortable pouch by HPLC].
O Jiang et al.
Zhonghua yu fang yi xue za zhi [Chinese journal of preventive medicine], 19(2), 83-84 (1985-03-01)
Protokolle
HPLC Analysis of Phenolic Antioxidants on Ascentis® Express C18 2.7 μm