Merck
P0510000
Pentoxifyllin
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonym(e):
3,7-Dimethyl-1-(5-oxohexyl)-xanthin, Trental
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C13H18N4O3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
278.31
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41116107
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.24
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
pentoxifylline
Hersteller/Markenname
EDQM
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
SMILES String
CN1C=NC2C1C(=O)N(CCCCC(C)=O)C(=O)N2C
InChI
1S/C13H20N4O3/c1-9(18)6-4-5-7-17-12(19)10-11(14-8-15(10)2)16(3)13(17)20/h8,10-11H,4-7H2,1-3H3
InChIKey
MQGNNJQTNFHNHK-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Dieses Produkt wird, wie von der entsprechenden Pharmakopöe spezifiziert und geliefert, angeboten. Alle Informationen zu diesem Produkt, einschließlich SDB und jegliche Produktinformationen, wurden unter der Autorität der entsprechenden Pharmakopöe entwickelt und ausgestellt.
Weitere Informationen und Unterstützung finden Sie auf der Webseite der entsprechenden Pharmakopöe.
Anwendung
Pentoxifylline EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
Biochem./physiol. Wirkung
Phosphodiesterase-Inhibitor; hemmt die Synthese des Tumornekrosefaktors α (TNF-α).
Verpackung
Dieses Produkt wird, wie von der entsprechenden Pharmakopöe geliefert, angeboten. Die aktuellen Mengeneinheiten finden Sie im Referenzsubstanzen-Katalog der EDQM.
Sonstige Hinweise
Kann Verkaufsbeschränkungen unterliegen.
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Lact.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Alejandro Bravo-Cuellar et al.
Journal of biomedical science, 20, 13-13 (2013-03-01)
In Oncology, the resistance of the cancerous cells to chemotherapy continues to be the principal limitation. The nuclear factor-kappa B (NF-κB) transcription factor plays an important role in tumor escape and resistance to chemotherapy and this factor regulates several pathways
Cheng-Chung Fang et al.
PloS one, 7(9), e44765-e44765 (2012-10-03)
Excessive fibrin deposition in the peritoneum is thought to be involved in the development of encapsulating peritoneal sclerosis (EPS), an important cause of morbidity and mortality in peritoneal dialysis patients. We investigated fibrin-induced epithelial-to-mesenchymal transition (EMT) of peritoneal mesothelial cells
Umair Sohail et al.
Clinics in liver disease, 16(4), 717-736 (2012-10-30)
Alcoholic hepatitis is a form of severe, cholestatic liver disease that results from consumption of large amount of alcohol during a sustained period of time in a subset of alcoholics. Symptoms could be mild and nonspecific to more severe. The diagnosis
Saad Hamama et al.
Radiotherapy and oncology : journal of the European Society for Therapeutic Radiology and Oncology, 105(3), 305-312 (2012-10-02)
Radiation-induced fibrosis is a serious late complication of radiotherapy. Pentoxifylline-vitamin E has proven effective and safe in clinical trials in the treatment of fibrosis, while the molecular mechanism of its activity is yet unexplored. Ten patients suffering from radiation-induced enteropathy
Simone Appenzeller et al.
Rheumatology international, 31(11), 1511-1513 (2009-12-17)
Behcet's disease is an inflammatory disorder of unknown cause, characterized by recurrent oral aphthous ulcers, genital ulcers, uveitis, and skin lesions. All these common manifestations are self-limiting except for the ocular attacks. The objective of the present study is to