Wichtige Dokumente
N9007
Noscapin -hydrochlorid Hydrat
analytical standard
Synonym(e):
Narcotin -hydrochlorid
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
analytical standard
Qualitätsniveau
Methode(n)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
mp (Schmelzpunkt)
221-223 °C (lit.)
Anwendung(en)
food and beverages
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
O.Cl.COc1ccc2C(OC(=O)c2c1OC)C3N(C)CCc4cc5OCOc5c(OC)c34
InChI
1S/C22H23NO7.ClH.H2O/c1-23-8-7-11-9-14-20(29-10-28-14)21(27-4)15(11)17(23)18-12-5-6-13(25-2)19(26-3)16(12)22(24)30-18;;/h5-6,9,17-18H,7-8,10H2,1-4H3;1H;1H2/t17-,18+;;/m1../s1
InChIKey
ZYGSNVAGWKWKKI-WCRQIBMVSA-N
Anwendung
Signalwort
Warning
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?