Wichtige Dokumente
P0310000
Penicillamin
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonym(e):
D-Penicillamin, 3,3-Dimethyl-D-cystein, 3-Mercapto-D-valin
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
penicillamine
Hersteller/Markenname
EDQM
mp (Schmelzpunkt)
210 °C (dec.) (lit.)
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CC(C)(S)[C@@H](N)C(O)=O
InChI
1S/C5H11NO2S/c1-5(2,9)3(6)4(7)8/h3,9H,6H2,1-2H3,(H,7,8)/t3-/m0/s1
InChIKey
VVNCNSJFMMFHPL-VKHMYHEASA-N
Sonstige Hinweise
Ähnliches Produkt
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Repr. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)