Wichtige Dokumente
NISTRM8529
IAEA-S-3 (Schwefelisotope in Silbersulfid)
NIST® RM8529
Synonym(e):
Silbersulfid
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
certified reference material
Qualitätsniveau
Isotopenreinheit
34S
Hersteller/Markenname
NIST®
mp (Schmelzpunkt)
845 °C (lit.)
Dichte
7.234 g/mL at 25 °C (lit.)
Format
matrix material
SMILES String
[Ag]S[Ag]
InChI
1S/2Ag.S
InChIKey
OCWNMDUAUUAHSJ-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Sonstige Hinweise
Sulfur-34
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
Rechtliche Hinweise
Ähnliches Produkt
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)