Merck
MCR40027H1
Millipore
Millistak+® Pod-Tiefenfilter
CR40, cellulose (with active carbon), filtration area 0.027 m2, hydrophilic
Synonym(e):
Millistak+ Pod Depth Filter, CR40 media series, 0.027 m2 surface area, 1/pack
About This Item
UNSPSC-Code:
23151806
eCl@ss:
32031690
NACRES:
NB.24
Materialien
cellulose (with active carbon)
polypropylene
Qualitätsniveau
Beschreibung
Activated carbon is a very versatile process aid and has a high affinity and adsorption capacity for odorous compounds and color bodies over a wide range of molecular weights
Leistungsmerkmale
hydrophilic
Hersteller/Markenname
Millistak+®
Parameter
2.1 bar max. differential pressure (30 psid) at 37 °C (Forward)
2.1 bar max. differential pressure (30 psid) at 37 °C (Reverse)
2.1 bar max. differential pressure (30 psid) at 4 °C (Forward)
Höhe
14 cm (5.3 in.)
Länge
22 cm (8.5 in.)
Filtrationsfläche
0.027 m2
Verunreinigungen
<0.25 EU/mL (LAL test, Aqueous extraction)
Rest-TOC (gesamter organischer Kohlenstoff)
1300-1700 ppb
Aufnahme
sample type liquid
Leitfähigkeit
4.36 – 4.57 μS/cm (product water; post autoclave (1 cycle of 60 minutes at 123 °C) and pure water flush of 10 liters per ft²(100 L/m²) of media surface area)
Filterqualität
CR40
Versandbedingung
ambient
Allgemeine Beschreibung
Konfiguration: Pod-Filtermodul für den Labormaßstab
Spezifikationen
Filtergrad: CR40
Angaben zur Herstellung
Sterilisationsmethode
Die Integrität bleibt nach 2 Autoklavenzyklen von 60 Minuten bei 123 °C erhalten.
Hinweis zur Analyse
Gesamter organischer Kohlenstoffrest (TOC – total organic carbon): nach dem Autoklavieren (1 Zyklus von 60 Minuten bei 123 °C) und Spülen mit 100 l Reinwasser je m&lt;sup&gt;2&lt;/sup&gt; Medienoberfläche
Rechtliche Hinweise
MILLISTAK+ is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany