NIST98B
Kunststoff-Ton
NIST® SRM® 98b
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
certified reference material
Qualitätsniveau
Verpackung
pkg of 60 g
Hersteller/Markenname
NIST®
Format
matrix material
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
SRM 98B_cert
SRM 98B_SDS
Sonstige Hinweise
Aluminum (Al), Calcium (Ca), Chromium (Cr), Iron (Fe), Lithium (Li), Magnesium (Mg), Manganese (Mn), Potassium (K), Silicon (Si), Sodium (Na), Strontium (Sr), Titanium (Ti)
Reference/Informational value is provided for the following analytes.
Barium (Ba), Phosphorus (P), Rubidium (Rb), Zinc (Zn), Zirconium (Zr), Antimony (Sb), Cesium (Cs), Cobalt (Co), Europium (Eu), Hafnium (Hf), Scandium (Sc), Thorium (Th)
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
Rechtliche Hinweise
Ähnliches Produkt
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
STOT RE 1 Inhalation
Zielorgane
Lungs
Lagerklassenschlüssel
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)