NIST76A
Verbranntes feuerfestes Material
NIST® SRM® 76a, Al203-40%
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
certified reference material
Qualitätsniveau
Form
powder
Verpackung
pkg of 75 g
Hersteller/Markenname
NIST®
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
SRM 76A_cert
SRM 76A_SDS
Sonstige Hinweise
Aluminium oxide (Al2O3), Calcium oxide (CaO), Iron (III) Oxide (Fe2O3), Lithium oxide (Li2O), Magnesium oxide (MgO), Phosphorus pentoxide (P2O5), Potassium oxide (K2O), Silicon dioxide (SiO2), Sodium oxide (Na2O), Strontium oxide (SrO), Titanium dioxide (TiO2), Calcium oxide (CaO)
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
Rechtliche Hinweise
Ähnliches Produkt
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Carc. 1B - STOT RE 1
Lagerklassenschlüssel
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable