Merck
NIST2778
Mercury in Crude Oil
NIST®SRM®
About This Item
UNSPSC-Code:
41116107
Form
oil
Verpackung
pkg of 50 g (5 x 10 mL)
Hersteller/Markenname
NIST®
Anwendung(en)
petroleum
Lagertemp.
15-25°C
Allgemeine Beschreibung
This Standard Reference Material (SRM) is intended for use in the evaluation of chemical methods of analysis for mercury in crude oil to support environmental and safety compliance measurements associated with oil refining. A unit of SRM 2778 consists of five amber glass ampoules, each containing approximately 10 mL of crude oil.
SRM 2778_cert
SRM 2778_SDS
Sonstige Hinweise
Example analytes are listed below as a reference. Please download a current certificate at nist.gov/SRM for current analytes and certified values.
Mercury (Hg)
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
Rechtliche Hinweise
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
Piktogramme
FlameHealth hazard
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Carc. 1A - Flam. Liq. 2 - Muta. 1B
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
19.4 °F
Flammpunkt (°C)
-7 °C
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Choose from one of the most recent versions:
Analysenzertifikate (COA)