Merck
NIST1634C
Spurenelemente in Heizöl
NIST® SRM® 1634c
Synonym(e):
Fuel oil no. 6
About This Item
CAS-Nummer:
UNSPSC-Code:
41116107
NACRES:
NA.24
Qualität
certified reference material
Qualitätsniveau
Verpackung
pkg of 100 mL
Hersteller/Markenname
NIST®
Anwendung(en)
environmental
Format
matrix material
Allgemeine Beschreibung
Each unit of SRM 1634c contains 100 mL of fuel oil.
SRM 1634C_cert
SRM 1634C_SDS
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • Accompanied with certificate documenting NIST-certified mass fraction values for total elements in SRM1634C.
  • The reference and information values of elements are reported as mass fraction.
  • The certified values are metrological traceable to the SI unit of gram, expressed as milligrams per kilogram.
  • The NIST certificate is provided with expiration certificate, use, storage, handling, and maintenance instructions.
Sonstige Hinweise
Certified for the analytes listed below.
Cobalt (Co), Nickel (Ni), Vanadium (V)
Reference/Informational value is provided for the following analytes.
Arsenic (As), Selenium (Se), Barium (Ba), Chlorine (Cl), Sodium (Na), Sulfur (S)
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
Rechtliche Hinweise
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Piktogramme
Health hazard
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Carc. 1B
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
141.8 °F
Flammpunkt (°C)
61 °C
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)