Wichtige Dokumente
NIST2191A
Natriumbicarbonat
NIST® SRM® 2191a, pD Standard
Synonym(e):
Natriumhydrogencarbonat, Natron
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
certified reference material
Qualitätsniveau
Form
crystals
Verpackung
pkg of 30 g
Hersteller/Markenname
NIST®
pH-Wert
8.3(0.84% solution)
pKa (25 °C)
(1) 6.37, (2) 10.25 (carbonic acid)
Dichte
2.16 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
general analytical
SMILES String
[Na+].OC([O-])=O
InChI
1S/CH2O3.Na/c2-1(3)4;/h(H2,2,3,4);/q;+1/p-1
InChIKey
UIIMBOGNXHQVGW-UHFFFAOYSA-M
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Leistungsmerkmale und Vorteile
- SRM 2191A certified values are correspond to log (1/aD).
- The NIST certificate is provided with storage and stability instructions.
Sonstige Hinweise
Rechtliche Hinweise
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)