Wichtige Dokumente
NIST2185
Kaliumhydrogenphthalat
NIST® SRM® 2185, pD standard
Synonym(e):
Kaliumphthalat, einbasisch, KHP, Kaliumbiphthalat, Kaliumhydrogenphthalat, Phthalsäure Kaliumsalz
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
certified reference material
Qualitätsniveau
Agentur
suitable for SM 2310
suitable for SM 2320
Form
crystals
Verpackung
pkg of 60 g
Hersteller/Markenname
NIST®
mp (Schmelzpunkt)
295-300 °C (dec.) (lit.)
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
SMILES String
[K+].OC(=O)c1ccccc1C([O-])=O
InChI
1S/C8H6O4.K/c9-7(10)5-3-1-2-4-6(5)8(11)12;/h1-4H,(H,9,10)(H,11,12);/q;+1/p-1
InChIKey
IWZKICVEHNUQTL-UHFFFAOYSA-M
Anwendung
Leistungsmerkmale und Vorteile
Sonstige Hinweise
Potassium Hydrogen Phthalate
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
Rechtliche Hinweise
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
387.1 °F - Pensky-Martens closed cup
Flammpunkt (°C)
197.3 °C - Pensky-Martens closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)