NIST1616B
Schwefel in Kerosin
NIST® SRM® 1616b, (low level)
Synonym(e):
Kerosin
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
certified reference material
Qualitätsniveau
Dampfdichte
4.5 (vs air)
Dampfdruck
0.23 mmHg ( 20 °C)
Selbstzündungstemp.
442 °F
Expl.-Gr.
5 %
Verpackung
pkg of 100 mL
Hersteller/Markenname
NIST®
Methode(n)
XRF: suitable
bp
190-250 °C (lit.)
Dichte
0.8 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
petroleum
Format
matrix material
Allgemeine Beschreibung
Sonstige Hinweise
Sulfur (S)
Reference/Informational value is provided for the following analytes.
Carbon (C), Hydrogen (H)
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
Rechtliche Hinweise
Ähnliches Produkt
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
138.0 °F
Flammpunkt (°C)
58.9 °C
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)