Merck
NIST1297
Edelstahl
NIST® SRM® 1297, (SAE 201)
About This Item
UNSPSC-Code:
41116107
NACRES:
NA.24
Qualität
certified reference material
Qualitätsniveau
Verpackung
pkg of disk
Hersteller/Markenname
NIST®
Methode(n)
X-ray spectroscopy: suitable
optical emission spectroscopy (OES): suitable
Format
matrix material
Allgemeine Beschreibung
The Standard Reference Material (SRM) is shaped like a disk, with a diameter of 32 mm (1 1/4 in) and 19 mm (3/4 in) thickness. For more information, please refer to the COA and SDS.
SRM 1297_cert
SRM 1297_SDS
Anwendung
The SRM is primarily intended for use in optical emission and X-ray spectrometric methods of analysis.
Sonstige Hinweise
Certified for the analytes listed below.
Carbon (C), Manganese (Mn), Phosphorus (P), Sulfur (S), Silicon (Si), Copper (Cu), Nickel (Ni), Chromium (Cr), Vanadium (V), Molybdinum (Mo), Cobalt (Co)
Reference/Informational value is provided for the following analytes.
Aluminium (Al), Antimony (Sb), Arsenic (As), Bismuth (Bi), Boron (B), Lead (Pb), Niobium (Nb), Selenium (Se), Tantalum (Ta), Tellurium (Te), Tin (Sn), Titanium (Ti), Tungsten (W)
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
Rechtliche Hinweise
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)