N7889
Nicergolin
analytical standard, for drug analysis
Synonym(e):
5-Brom-nicotinsäure-10-methoxy-1,6-dimethylergolin-8-methylester
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
analytical standard
Qualitätsniveau
Assay
≥97% (TLC)
Methode(n)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Anwendung(en)
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
veterinary
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
[H][C@@]12Cc3cn(C)c4cccc(c34)[C@]1(C[C@@H](COC(=O)c5cncc(Br)c5)CN2C)OC
InChI
1S/C24H26BrN3O3/c1-27-13-17-8-21-24(30-3,19-5-4-6-20(27)22(17)19)9-15(12-28(21)2)14-31-23(29)16-7-18(25)11-26-10-16/h4-7,10-11,13,15,21H,8-9,12,14H2,1-3H3/t15-,21-,24+/m1/s1
InChIKey
YSEXMKHXIOCEJA-FVFQAYNVSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?