Wichtige Dokumente
N5625
Naphthol AS-Phosphat
>99% purity (TLC), powder
Synonym(e):
3-Hydroxy-2-naphthanilid-phosphat
About This Item
Empfohlene Produkte
Produktbezeichnung
Naphthol AS-Phosphat, >99% (TLC), histochemical substrate
Qualitätsniveau
Assay
>99% (TLC)
Form
powder
Löslichkeit
ethanol: 50 mg/mL, clear, light yellow
Anwendung(en)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
OP(O)(=O)Oc1cc2ccccc2cc1C(=O)Nc3ccccc3
InChI
1S/C17H14NO5P/c19-17(18-14-8-2-1-3-9-14)15-10-12-6-4-5-7-13(12)11-16(15)23-24(20,21)22/h1-11H,(H,18,19)(H2,20,21,22)
InChIKey
KVIYXIWBXOQZDN-UHFFFAOYSA-N
Substrate
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?