Merck
N3625
Sigma-Aldrich
Naphthol-AS-GR-Phosphat Dinatriumsalz
>99% purity (TLC), powder
About This Item
Lineare Formel:
C22H16NO5PNa2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
451.32
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12171500
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.47
Produktbezeichnung
Naphthol-AS-GR-Phosphat Dinatriumsalz,
Assay
>99% (TLC)
Qualitätsniveau
Form
powder
Löslichkeit
water: 50 mg/mL, yellow
Anwendung(en)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
[Na+].[Na+].Cc1ccccc1NC(=O)c2cc3cc4ccccc4cc3cc2OP([O-])([O-])=O
InChI
1S/C22H18NO5P.2Na/c1-14-6-2-5-9-20(14)23-22(24)19-12-17-10-15-7-3-4-8-16(15)11-18(17)13-21(19)28-29(25,26)27;;/h2-13H,1H3,(H,23,24)(H2,25,26,27);;/q;2*+1/p-2
InChIKey
VWSQOOQCTMSZBI-UHFFFAOYSA-L
Biochem./physiol. Wirkung
Erzeugt eine sehr unlösliche dunkelgrüne Färbung in histochemischen Untersuchungen.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Burstone, M.S.
Enz. Histochem., 277-277 (1962)