Merck
N1511
Sigma-Aldrich
β-Nicotinamidadenin-Dinucleotid Hydrat
≥99%
Synonym(e):
β-DPN, β-NAD, Coenzym 1, Cozymase, DPN, Diphosphopyridinnucleotid, NAD, Nadid
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C21H27N7O14P2 · xH2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
663.43 (anhydrous basis)
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41106305
eCl@ss:
39200202
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.55
Biologische Quelle
Saccharomyces cerevisiae
Qualitätsniveau
Assay
≥99%
Form
crystalline powder
Farbe
white to off-white
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
NC1=NC=NC2=C1N=CN2.O[C@@H]3[C@@H](COP(O)(OP(OC[C@@H](O4)[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H]4[N+]5=CC=CC(C(N)=O)=C5)([O-])=O)=O)OC[C@@H]3O
InChI
1S/C21H27N7O14P2/c22-17-12-19(25-7-24-17)28(8-26-12)21-16(32)14(30)11(41-21)6-39-44(36,37)42-43(34,35)38-5-10-13(29)15(31)20(40-10)27-3-1-2-9(4-27)18(23)33/h1-4,7-8,10-11,13-16,20-21,29-32H,5-6H2,(H5-,22,23,24,25,33,34,35,36,37)/t10-,11-,13-,14-,15-,16-,20-,21-/m1/s1
InChIKey
BAWFJGJZGIEFAR-NNYOXOHSSA-N
Angaben zum Gen
Anwendung
β-Nicotinamidadenin-Dinukleotid-Hydrat wurde verwendet:
  • zum Präparieren einer NAD+-Standardlösung für eine Studie über die NAD+-Metabolomik
  • als Komponente des partiellen Reaktionsgemisches im Murl-Assay für die Glutamat-Racemase-Reaktion
  • als Komponente einer chromogenen Färbelösung zum Färben von Zebrafisch-Embryonen
Biochem./physiol. Wirkung
β-Nicotinamidadenin-Dinukleotid (β-NAD) ist ein Cofaktor der Alkohol-Dehydrogenase und wirkt in Eingeweidemuskeln als inhibitorischer Neurotransmitter. Das NAD/NADH-Verhältnis spielt bei der Regulierung des intrazellulären Redox-Potenzials eine Rolle und beeinflusst dadurch Stoffwechselreaktionen in vivo
Elektronenakzeptor
Verpackung
abgefüllt nach Gewicht des Feststoffs
Sonstige Hinweise
Kristallines NAD enthält weniger als 0,1 % (w/w) Rückstände von organischen Lösungsmitteln, ist weniger hygroskopisch und elektrostatisch sowie bei Raumtemperatur stabiler als amorphes NAD.
Dies ist die übliche Form von NAD.
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Determination of the cytosolic NADPH/NADP ratio in Saccharomyces cerevisiae using shikimate dehydrogenase as sensor reaction
Zhang J, et al.
Scientific Reports (2015)
The zebrafish kidney mutant zeppelin reveals that brca2/fancd1 is essential for pronephros development
Kroeger Jr PT, et al.
Developmental Biology (2017)
Detection of D-glutamate Production from the Dual Function Enzyme, 4-amino-4-deoxychorismate Lyase/D-amino Acid Transaminase, in Mycobacterium smegmatis
Opel-Reading HK, et al.
Bio-protocol (2019)
Assays for NAD+-Dependent Reactions and NAD+ Metabolites
Schultz MB, et al.
Methods in Molecular Biology, 77-90 (2018)
beta-Nicotinamide adenine dinucleotide is an inhibitory neurotransmitter in visceral smooth muscle
Mutafova-Yambolieva VN, et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA (2007)