M9647
D-Mannitol
ACS reagent
Synonym(e):
Mannite
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
ACS reagent
Qualitätsniveau
Form
powder
Optische Aktivität
[α]25/D +23.3 to +24.3°(lit.)
Verunreinigungen
Reducing sugars, passes test
≤0.0008 meq/g Titratable acid
≤0.01% Insoluble matter
Glührückstand
≤0.01%
Verlust
≤0.05% loss on drying, 105°C
Farbe
white
Nützlicher pH-Bereich
5.0-6.5 (25 °C, 182 g/L)
Löslichkeit
water: soluble 182 g/L at 20 °C (68 °F)
Kationenspuren
heavy metals: ≤5 ppm (by ICP-OES)
SMILES String
OC[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H](O)CO
InChI
1S/C6H14O6/c7-1-3(9)5(11)6(12)4(10)2-8/h3-12H,1-2H2/t3-,4-,5-,6-/m1/s1
InChIKey
FBPFZTCFMRRESA-KVTDHHQDSA-N
Biochem./physiol. Wirkung
WGK
WGK 1
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?