Merck
M8302
Millipore
MacConkey-Agar mit Kristallviolett, Natriumchlorid und 0,15 % Gallensalzen
NutriSelect® Plus, suitable for microbiology
About This Item
UNSPSC-Code:
41171606
NACRES:
NA.85
Sterilität
non-sterile
Qualitätsniveau
Form
powder
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Hersteller/Markenname
NutriSelect® Plus
Methode(n)
microbiological culture: suitable
pH-Wert
7.2±0.2 (25 °C)
Anwendung(en)
environmental
food and beverages
microbiology
Eignung
selective and differential for Enterobacter spp.
selective and differential for Enterococcus spp.
selective and differential for Escherichia coli
selective and differential for Klebsiella spp.
selective and differential for Proteus spp.
selective and differential for Salmonella spp.
selective and differential for Shigella spp.
selective and differential for Streptococcus spp.
selective and differential for coliforms
selective and differential for enterobacteriaceae
Anwendung
Ein Differenzierungsmedium empfohlen für die Selektion und Wiederfindung von Enterobacteriaceae.
Komponenten
Zusammensetzung (g/L)
Tiergewebe, peptisch verdaut 20.0
Lactose 10.00
Gallensalz 1.50
Natriumchlorid 5.00
Kristallviolett 0.001
Neutralrot 0.05
Agar 15.00
Angaben zur Herstellung
Suspend 51.55 g of MacConkey Agar with Crystal Violet, Sodium Chloride and 0.15% Bile Salts in 1000 ml of distilled water. Heat to boiling, with gentle swirling to dissolve the agar completely. Sterilize by autoclaving at 15 lbs. pressure (121°C) for 15 minutes. Avoid overheating. Cool to 45-50°C and pour into sterile petri plates.
Fußnote
We offer two media types: the superior granulated GranuCult® and the cost-efficient powdered NutriSelect® culture media, depending on your needs.
The designations basic, plus, or prime are added to indicate the quality control level, from basic quality control to standard QC plus to prime for full regulatory compliance.
Rechtliche Hinweise
GRANUCULT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
NutriSelect is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
United States Pharmacopeia/National Formulary (1985)
Caroline S Achard et al.
Microorganisms, 8(10) (2020-10-18)
Antibiotic resistance of microbes thriving in the animal gut is a growing concern for public health as it may serve as a hidden reservoir for antibiotic resistance genes (ARGs). We compared 16 control piglets to 24 piglets fed for 3
Ilenys M Pérez-Díaz et al.
Food microbiology, 77, 10-20 (2018-10-10)
Limited documentation of the cucumber fermentation microbiome has impeded the understanding of the role of microbes on the quality of finished products. We characterized the microbiome of fresh and fermented cucumber samples using culture dependent and independent techniques, with an
Artikel
Salmonella contamination is the second leading cause of food-borne illness worldwide. Controlling outbreaks of Salmonella is an important task for food regulators, restaurants and the food industry in general. The Salmonella family includes over 2,300 serotypes of bacteria, but two types, Salmonella enteritidis and Salmonella typhimurium, are responsible for about half of all human infections. Most outbreaks of Salmonella are traced back to dairy, poultry and meat products, but Salmonella can grow on nearly any food. Chicken, eggs and their derivative products are particularly high risk.