70188
Violett-Rot-Galle-Agar
suitable for microbiology, NutriSelect® Plus
Synonym(e):
VRB-Agar, VRBL-Agar
About This Item
Empfohlene Produkte
Agentur
according to ISO 4832:2006
Qualitätsniveau
Sterilität
non-sterile
Form
powder
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Zusammensetzung
agar, 12.0 g/L
bile salts, 1.5 g/L
crystal violet, 0.002 g/L
lactose, 10.0 g/L
neutral red, 0.03 g/L
peptone, 7.0 g/L
sodium chloride, 5.0 g/L
yeast extract, 3.0 g/L
Hersteller/Markenname
NutriSelect® Plus
Methode(n)
microbiological culture: suitable
pH-Endwert
7.4±0.2 (25 °C)
Anwendung(en)
agriculture
bioburden testing
environmental
food and beverages
water monitoring
microbiology
Eignung
selective and differential for Enterobacter spp.
selective and differential for Escherichia coli
selective and differential for coliforms
Verwandte Kategorien
Anwendung
Angaben zur Herstellung
Sonstige Hinweise
Fußnote
The designations basic, plus, or prime are added to indicate the quality control level, from basic quality control to standard QC plus to prime for full regulatory compliance.
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Protokolle
General guidance for the detection and enumeration of Enterobacteriaceae in food according to EN-ISO 8523:1991 and EN-ISO 4832:1991, respectively.