Wichtige Dokumente
M7554
Magnesium D-Gluconat Hydrat
98.0-102% anhydrous basis, meets USP testing specifications
Synonym(e):
D-Gluconsäure Hemimagnesiumsalz, D-Gluconsäure Magnesiumsalz
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
synthetic (organic)
Qualitätsniveau
Agentur
USP/NF
meets USP testing specifications
Assay
98.0-102% anhydrous basis
Form
solid
Verunreinigungen
3.0-12.0% water (Karl Fischer)
Farbe
white
Nützlicher pH-Bereich
6.0 - 7.8
mp (Schmelzpunkt)
169.67 - 171.93 °C ((337.41 - 341.47 °F ))
Löslichkeit
9.6 g/L at 20 °C
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Lagertemp.
room temp
SMILES String
O.OC[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)C(=O)O[Mg]OC(=O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H](O)CO
InChI
1S/2C6H12O7.Mg.H2O/c2*7-1-2(8)3(9)4(10)5(11)6(12)13;;/h2*2-5,7-11H,1H2,(H,12,13);;1H2/q;;+2;/p-2/t2*2-,3-,4+,5-;;/m11../s1
InChIKey
IAKLPCRFBAZVRW-XRDLMGPZSA-L
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
212.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
100.00 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?