Wichtige Dokumente
M32704
2-Methyl-2-buten
≥99%, purified by redistillation
Synonym(e):
β-Isoamylen, Amylen
About This Item
Empfohlene Produkte
Dampfdichte
2.4 (vs air)
Qualitätsniveau
Dampfdruck
25.09 psi ( 55 °C)
7.66 psi ( 20 °C)
Assay
≥99%
Aufgereinigt durch
redistillation
Expl.-Gr.
8.7 %
Brechungsindex
n20/D 1.385 (lit.)
bp
35-38 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−134 °C (lit.)
Dichte
0.662 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
C\C=C(\C)C
InChI
1S/C5H10/c1-4-5(2)3/h4H,1-3H3
InChIKey
BKOOMYPCSUNDGP-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Anwendung
- For the cross metathesis reaction to form compounds with prenyl-type double bonds: methyl 10-methylundec-9-enoate, 2-methylundec-2-ene and 8-prenylcoumarins.
- As a model of C5-branched alkene fuel to study the high-temperature kinetics of branched alkenes in a combustion environment.
- As an additive along with pyridine for partial hydrogenation of poly-ynes to form ω-hydroxy polyunsaturated fatty acids.
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 1 - Muta. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
-4.0 °F
Flammpunkt (°C)
-20 °C
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Protokolle
GC Analysis of Hydrocarbons in Gasoline on Petrocol® DH, Isothermal