Merck
L0750500
Lorazepam
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonym(e):
(±)-Lorazepam, 7-Chlor-5-(2-chlorphenyl)-1,3-dihydro-3-hydroxy-2H-1,4-benzodiazepin-2-on
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C15H10Cl2N2O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
321.16
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41116107
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.24
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
lorazepam
Hersteller/Markenname
EDQM
Arzneimittelkontrolle
regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada; psicótropo (Spain); Decreto Lei 15/93: Tabela IV (Portugal)
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
SMILES String
OC1N=C(c2ccccc2Cl)c3cc(Cl)ccc3NC1=O
InChI
1S/C15H10Cl2N2O2/c16-8-5-6-12-10(7-8)13(19-15(21)14(20)18-12)9-3-1-2-4-11(9)17/h1-7,15,21H,(H,18,20)
InChIKey
DIWRORZWFLOCLC-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Dieses Produkt wird, wie von der entsprechenden Pharmakopöe spezifiziert und geliefert, angeboten. Alle Informationen zu diesem Produkt, einschließlich SDB und jegliche Produktinformationen, wurden unter der Autorität der entsprechenden Pharmakopöe entwickelt und ausgestellt.
Weitere Informationen und Unterstützung finden Sie auf der Webseite der entsprechenden Pharmakopöe.
Anwendung
Lorazepam EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
Verpackung
Dieses Produkt wird, wie von der entsprechenden Pharmakopöe geliefert, angeboten. Die aktuellen Mengeneinheiten finden Sie im Referenzsubstanzen-Katalog der EDQM.
Sonstige Hinweise
Kann Verkaufsbeschränkungen unterliegen.
Piktogramme
Health hazard
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Repr. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Lot/Batch Number
Leider sind derzeit keine COAs für dieses Produkt online verfügbar.
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Sandeep Grover et al.
The journal of ECT, 28(3), e33-e34 (2012-08-24)
Catatonia has been reported to occur in various brain pathologies and systemic conditions. We present a case of catatonia associated with hyponatremia treated with a course of electroconvulsive therapy. A 48-year-old woman presented with catatonia and, upon investigation, was found
Jason T McMullan et al.
Prehospital emergency care : official journal of the National Association of EMS Physicians and the National Association of State EMS Directors, 17(1), 1-7 (2012-11-15)
The choice of the optimal benzodiazepine to treat prehospital status epilepticus is unclear. Lorazepam is preferred in the emergency department, but concerns about nonrefrigerated storage limits emergency medical services (EMS) use. Midazolam is increasingly popular, but its heat stability is
Excess medicaid payments and the stock prices of drug companies.
William C Grant
Journal of managed care pharmacy : JMCP, 18(8), 650-650 (2012-11-07)
Feridun Bülbül et al.
The journal of ECT, 29(1), e1-e1 (2013-02-21)
Despite having been previously associated with schizophrenia, catatonia is more often associated with mood disorders and factors related to general medical conditions. Benzodiazepines are recommended as the first option in treatment of catatonia. For patients who do not sufficiently respond
Michael Makhinson et al.
The journal of ECT, 28(3), e35-e36 (2012-08-24)
Catatonia, associated with a variety of medical and psychiatric conditions such as mood disorders and schizophrenia, is frequently treated with either benzodiazepines or with electroconvulsive therapy (ECT) in treatment-resistant cases. Simultaneous treatment with both is usually avoided. Here, we report