L0399905
Levocarnitin-Unreinheit A
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonym(e):
(E/Z)-4-(Trimethylammonio)-but-2-enoat
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
levocarnitine
Hersteller/Markenname
EDQM
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
InChI
1S/C7H13NO2/c1-8(2,3)6-4-5-7(9)10/h4-5H,6H2,1-3H3/b5-4+
InChIKey
GUYHPGUANSLONG-SNAWJCMRSA-N
Allgemeine Beschreibung
Weitere Informationen und Unterstützung finden Sie auf der Webseite der entsprechenden Pharmakopöe.
Anwendung
Verpackung
Sonstige Hinweise
Ähnliches Produkt
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)