Wichtige Dokumente
K3255
N-(β-Ketocaproyl)-DL-Homoserinlacton
analytical standard
Synonym(e):
N-(3-Oxohexanoyl)-DL-homoserin-lacton
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
analytical standard
Qualitätsniveau
Methode(n)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Eignung
suitable for manufacturing use
Anwendung(en)
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
veterinary
Format
neat
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
CCCC(=O)CC(=O)NC1CCOC1=O
InChI
1S/C10H15NO4/c1-2-3-7(12)6-9(13)11-8-4-5-15-10(8)14/h8H,2-6H2,1H3,(H,11,13)
InChIKey
YRYOXRMDHALAFL-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?