Merck
IRMM622
Cadmium-111Cd -Lösung
IRMM®, certified reference material, 1 M in nitric acid
About This Item
UNSPSC-Code:
41116107
NACRES:
NA.24
Qualität
certified reference material
Agentur
IRMM®
Isotopenreinheit
 111Cd
Hersteller/Markenname
JRC
Konzentration
1 M in nitric acid
Anwendung(en)
general analytical
Format
single component solution
Hinweis zur Analyse
For more information please see:
IRMM622
Rechtliche Hinweise
IRMM is a registered trademark of European Commission
Piktogramme
Corrosion
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)