Merck
Z805114
Hellma® Makro-Küvetten für Absorptionsmessungen, Standardzellen
Extended Range Quartz Glass, spectral range 200-3500 nm, pathlength 2 mm, chamber volume 700 μL
About This Item
UNSPSC-Code:
41121813
NACRES:
SB.32
Materialien
Suprasil® 300 quartz
Beschreibung
2 polished windows
Hersteller/Markenname
Hellma 100-QX
Parameter
200-3500 nm spectral range
Methode(n)
UV/Vis spectroscopy: suitable
photometry: suitable
H × B × T
45 mm × 12.5 mm × 4.5 mm
Kammervolumen
700 μL
Weglänge
2 mm
Nachweisverfahren
photometric
Allgemeine Beschreibung
with glass lid
Rechtliche Hinweise
Hellma is a registered trademark of Hellma GmbH
Suprasil is a registered trademark of HERAEUS QUARZGLAS GMBH & CO.
Ähnliches Produkt
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)