Merck
G0350500
Glucose
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonym(e):
D-(+)-Glukose, Dextrose
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C6H12O6
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
180.16
Beilstein:
1724615
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41116107
PubChem Substanz-ID:
Hersteller/Markenname
EDQM
mp (Schmelzpunkt)
150-152 °C (lit.)
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
SMILES String
OC[C@H]1O[C@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C6H12O6/c7-1-2-3(8)4(9)5(10)6(11)12-2/h2-11H,1H2/t2-,3-,4+,5-,6+/m1/s1
InChIKey
WQZGKKKJIJFFOK-DVKNGEFBSA-N
Allgemeine Beschreibung
Dieses Produkt wird, wie von der entsprechenden Pharmakopöe spezifiziert und geliefert, angeboten. Alle Informationen zu diesem Produkt, einschließlich SDB und jegliche Produktinformationen, wurden unter der Autorität der entsprechenden Pharmakopöe entwickelt und ausgestellt.
Weitere Informationen und Unterstützung finden Sie auf der Webseite der entsprechenden Pharmakopöe.
Anwendung
Glucose EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
Verpackung
Dieses Produkt wird, wie von der entsprechenden Pharmakopöe geliefert, angeboten. Die aktuellen Mengeneinheiten finden Sie im Referenzsubstanzen-Katalog der EDQM.
Sonstige Hinweise
Kann Verkaufsbeschränkungen unterliegen.
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 7
1 of 7
Elmar W Tobi et al.
Nature communications, 5, 5592-5592 (2014-11-27)
Periconceptional diet may persistently influence DNA methylation levels with phenotypic consequences. However, a comprehensive assessment of the characteristics of prenatal malnutrition-associated differentially methylated regions (P-DMRs) is lacking in humans. Here we report on a genome-scale analysis of differential DNA methylation
Monika Dolejska et al.
The Journal of antimicrobial chemotherapy, 69(9), 2388-2393 (2014-05-28)
To determine the structure of two multidrug-resistant IncHI1 plasmids carrying blaCTX-M-1 in Escherichia coli isolates disseminated in an equine clinic in the Czech Republic. A complete nucleotide sequencing of 239 kb IncHI1 (pEQ1) and 287 kb IncHI1/X1 (pEQ2) plasmids was
Christel Thauvin-Robinet et al.
American journal of human genetics, 93(1), 141-149 (2013-07-03)
Short stature, hyperextensibility of joints and/or inguinal hernia, ocular depression, Rieger anomaly, and teething delay (SHORT) syndrome is a developmental disorder with an unknown genetic cause and hallmarks that include insulin resistance and lack of subcutaneous fat. We ascertained two
Lars P Bechmann et al.
Journal of hepatology, 56(4), 952-964 (2011-12-17)
It is widely known that the liver is a central organ in lipogenesis, gluconeogenesis and cholesterol metabolism. However, over the last decades, a variety of pathological conditions highlighted the importance of metabolic functions within the diseased liver. As observed in
Yu-ting Alex Chiang et al.
American journal of physiology. Endocrinology and metabolism, 306(7), E707-E722 (2013-12-26)
p21-Activated protein kinases (PAKs) are centrally involved in a plethora of cellular processes and functions. Their function as effectors of small GTPases Rac1 and Cdc42 has been extensively studied during the past two decades, particularly in the realms of cell