Merck
Y0001745
Glucose Monohydrat
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonym(e):
D-(+)-Glucose Monohydrat, Dextrose, Glucose
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C6H12O6 · H2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
198.17
Beilstein:
5250278
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41116107
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.24
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
glucose
Hersteller/Markenname
EDQM
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
O.OC[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)C=O
InChI
1S/C6H12O6.H2O/c7-1-3(9)5(11)6(12)4(10)2-8;/h1,3-6,8-12H,2H2;1H2/t3-,4+,5+,6+;/m0./s1
InChIKey
SPFMQWBKVUQXJV-BTVCFUMJSA-N
Allgemeine Beschreibung
Dieses Produkt wird wie geliefert und von der ausstellenden Arzneibuch-Kommission spezifiziert bereitgestellt. Alle zur Unterstützung dieses Produkts angegebenen Informationen wie Sicherheitsdatenblätter (SDB) und Produktinformationsblätter wurden unter der Amtsbefugnis der herausgebenden Arzneibuch-Kommission entwickelt und ausgestellt.
Weitere Informationen und Unterstützung finden Sie auf der Website des herausgebenden Arzneibuchs.
Auch als D-Glucopyranose-Monohydrat bezeichnet, wird von Stärke abgeleitet
Anwendung
Dieser Referenzstandard des Europäischen Arzneibuchs ist nur für den Gebrauch wie im Europäischen Arzneibuch speziell vorgeschrieben ist vorgesehen. Die Eignung für andere Anwendungen wird nicht garantiert und liegt in der alleinigen Verantwortung des Benutzers. Dieser Standard ist nicht zur Verwendung bei Menschen oder Tieren vorgesehen.
Eingeführt zur Verwendung gemäß Europäischem Arzneibuch zur Herstellung von Referenzlösungen (a) in folgenden Anwendungen:
  • Identifizierung durch Dünnschichtchromatographie (Allgemeiner Text 2.2.27), Test auf verwandte Substanzen und Assay mit Flüssigchromatographie (Allgemeiner Text 2.2.29) von Glucosemonohydrat und Glucose gemäß den Monographien 0178 und 0177
  • Identifizierung von gerinnungshemmenden ACD-Lösungen (acid-citrate-glucose) und gerinnungshemmenden CPD-Lösungen (acid-phosphate-glucose) durch Dünnschichtchromatographie (Allgemeiner Text 2.2.27) gemäß der Monographie 0209
Verpackung
Dieses Produkt wird wie von der herausgebenden Arzneibuch-Kommission festgelegt bereitgestellt. Die aktuelle Mengeneinheit finden Sie im Referenzsubstanzen-Katalog der EDQM.
Sonstige Hinweise
Ggf. sind Verkaufsbeschränkungen zu beachten.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Glucose monohydrate
European Pharmacopoeia Commission and European Directorate for the Quality of Medicines & Healthcare
European pharmacopoeia, 2761-2762 (2016)