Merck
ERMEB530B
Al-Legierung
0.1% Au, 0.5 mm wire, ERM®, certified reference material
Synonym(e):
Aluminium-Legierung
About This Item
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41116107
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.24
Qualität
certified reference material
Agentur
ERM®
Hersteller/Markenname
JRC
Format
matrix material
SMILES String
[Al]
InChI
1S/Al
InChIKey
XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Certified for the mass fraction of Au.
Hinweis zur Analyse
For more information please see:
ERMEB530B
Rechtliche Hinweise
ERM is a registered trademark of European Commission
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)