Wichtige Dokumente
CRM42187
Quintozen
certified reference material
Synonym(e):
Pentachlornitrobenzol, PCNB, Quintozen
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
certified reference material
Qualitätsniveau
Form
needles
Verpackung
pkg of 50 mg
mp (Schmelzpunkt)
140-143 °C (lit.)
SMILES String
[O-][N+](=O)c1c(Cl)c(Cl)c(Cl)c(Cl)c1Cl
InChI
1S/C6Cl5NO2/c7-1-2(8)4(10)6(12(13)14)5(11)3(1)9
InChIKey
LKPLKUMXSAEKID-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)