CCW4102
M-Coliform Chromogen Bouillon in Röhrchen
Selective and differential medium for the detection and enumeration of coliforms and E.coli in water samples by MF technique, suitable for microbiology
Synonym(e):
M-CCB
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Sterilität
sterile
Form
liquid
Haltbarkeit
9 mo. at 8‑25 °C
Leistungsmerkmale
ready-to-use
Zusammensetzung
chromogenic β GLU substrate, 0.20 g/L
chromogenic Salmon GAL subt, 0.20 g/L
disodium hydrogen phosphate, 2.70 g/L
peptone, 3.00 g/L
sodium chloride, 5.00 g/L
sodium dihydrogen phosphate, 2.20 g/L
sodium pyruvate, 1.00 g/L
sorbitol, 1.00 g/L
Tergitol™ 7, 0.15 g/L
L-tryptophan, 1.00 g/L
Verpackung
box of 50 tubes
Lagerbedingungen
(Tightly closed)
Parameter
2 mL filling volume
Röhrchenvolumen
3 mL
Farbe
pale yellow
pH-Wert
6.8±0.2 (25 °C)
Anwendung(en)
food and beverages
microbiology
Eignung
Escherichia spp.
Rechtliche Hinweise
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?