Merck
C4898
Supelco
Baumwollsamenmehl
analytical standard
About This Item
CAS-Nummer:
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41116107
NACRES:
NA.24
Qualität
analytical standard
Qualitätsniveau
Format
neat
Allgemeine Beschreibung
Cottonseed flour is a high protein concentrate, which can be obtained from the kernel of the cottonseed after the removal of the oil from the seed.
Anwendung
Ein fein gemahlenes Pulver, das langsam Vitamine, Mineralstoffe und Proteine für Mikroorganismen während der Fermentation freigibt.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Toxicants Occurring Naturally in Foods, 624-624 (1973)
Technological Innovations in Major World Oil Crops, 405-405 (2011)