Wichtige Dokumente
C2300000
Clofibrat
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonym(e):
2-(4-Chlorphenoxy)-2-methyl-propionsäure-ethylester, Ethyl-2-(4-chlorphenoxy)-2-methylpropionat
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
clofibrate
Hersteller/Markenname
EDQM
Methode(n)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CCOC(=O)C(C)(C)Oc1ccc(Cl)cc1
InChI
1S/C12H15ClO3/c1-4-15-11(14)12(2,3)16-10-7-5-9(13)6-8-10/h5-8H,4H2,1-3H3
InChIKey
KNHUKKLJHYUCFP-UHFFFAOYSA-N
Angaben zum Gen
human ... PPARA(5465)
Sonstige Hinweise
Ähnliches Produkt
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
235.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
113 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)