Merck
C1425000
Chloramphenicol Natriumsuccinat
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonym(e):
Chloramphenicol-Succinat Dinatriumsalz, Chloramphenicol-α-succinat
About This Item
Lineare Formel:
C15H15Cl2N2O8Na
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
445.18
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41116107
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.24
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
chloramphenicol
Hersteller/Markenname
EDQM
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
SMILES String
[Na].O[C@@H]([C@@H](COC(=O)CCC(O)=O)NC(=O)C(Cl)Cl)c1ccc(cc1)N(=O)=O
InChI
1S/C15H16Cl2N2O8.Na.H/c16-14(17)15(24)18-10(7-27-12(22)6-5-11(20)21)13(23)8-1-3-9(4-2-8)19(25)26;;/h1-4,10,13-14,23H,5-7H2,(H,18,24)(H,20,21);;/t10-,13-;;/m1../s1
InChIKey
RJOAHMNSYANTPN-OWVUFADGSA-N
Allgemeine Beschreibung
Dieses Produkt wird, wie von der entsprechenden Pharmakopöe spezifiziert und geliefert, angeboten. Alle Informationen zu diesem Produkt, einschließlich SDB und jegliche Produktinformationen, wurden unter der Autorität der entsprechenden Pharmakopöe entwickelt und ausgestellt.
Weitere Informationen und Unterstützung finden Sie auf der Webseite der entsprechenden Pharmakopöe.
Anwendung
Chloramphenicol sodium succinate EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
Verpackung
Dieses Produkt wird, wie von der entsprechenden Pharmakopöe geliefert, angeboten. Die aktuellen Mengeneinheiten finden Sie im Referenzsubstanzen-Katalog der EDQM.
Sonstige Hinweise
Kann Verkaufsbeschränkungen unterliegen.
Ähnliches Produkt
Piktogramme
Health hazardExclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Lot/Batch Number
Leider sind derzeit keine COAs für dieses Produkt online verfügbar.
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Roberta A Gottlieb et al.
Autophagy, 7(4), 434-435 (2010-12-29)
Interventions that reduce infarct size in animal models have largely failed to improve outcome in patients suffering acute myocardial infarction (MI), or 'heart attack'. Our group recently reported a reduction of infarct size by chloramphenicol treatment in a porcine in
J R Moraes et al.
Brazilian journal of medical and biological research = Revista brasileira de pesquisas medicas e biologicas, 26(5), 497-507 (1993-05-01)
1. We investigated the possible potentiating effect of chloramphenicol succinate (30 mg/kg, every 12 h for 4 days, ip) on the response of polymorphonuclear neutrophils to carrageenin (150 micrograms, ip) or dextran (100 micrograms, ip) in the peritoneal cavity of
L Tammaro et al.
International journal of antimicrobial agents, 29(4), 417-423 (2007-02-17)
New polymeric composite materials containing a nanohybrid to be used for the controlled release of an antibiotic molecule, chloramphenicol succinate, have been formulated, prepared and characterised. The nanohybrid consists of a layered double hydroxide of Mg-Al hydrotalcite-type, in which the
Javier A Sala-Mercado et al.
Circulation, 122(11 Suppl), S179-S184 (2010-09-21)
Emerging evidence suggests that "adaptive" induction of autophagy (the cellular process responsible for the degradation and recycling of proteins and organelles) may confer a cardioprotective phenotype and represent a novel strategy to limit ischemia-reperfusion injury. Our aim was to test
D E Holt et al.
Human & experimental toxicology, 17(1), 8-17 (1998-03-10)
1. Chloramphenicol continues to be widely used in many parts of the world despite its known haematotoxicity. Until now, elucidation of the mechanisms involved and any attempt at amelioration of the toxic effects have been hampered by the lack of