BP650
Terfenadin
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
Synonym(e):
α-[4-(1,1-Dimethylethyl)-phenyl]-4-(hydroxydiphenylmethyl)-1-piperidinbutanol
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
terfenadine
Form
crystalline powder
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Hersteller/Markenname
BP
Anwendung(en)
pharmaceutical
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CC(C)(C)c1ccc(cc1)C(O)CCCN2CCC(CC2)C(O)(c3ccccc3)c4ccccc4
InChI
1S/C32H41NO2/c1-31(2,3)26-18-16-25(17-19-26)30(34)15-10-22-33-23-20-29(21-24-33)32(35,27-11-6-4-7-12-27)28-13-8-5-9-14-28/h4-9,11-14,16-19,29-30,34-35H,10,15,20-24H2,1-3H3
InChIKey
GUGOEEXESWIERI-UHFFFAOYSA-N
Angaben zum Gen
human ... HRH1(3269)
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Verpackung
Sonstige Hinweise
Ähnliches Produkt
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)