Merck
BCR471
Weizen (Ochratoxin A, Blindwert)
BCR®, certified reference material
About This Item
UNSPSC-Code:
85151701
NACRES:
NA.24
Qualität
certified reference material
Agentur
BCR®
Hersteller/Markenname
JRC
Format
matrix material
Lagertemp.
2-8°C
Hinweis zur Analyse
For more information please see:
BCR471
Sonstige Hinweise
Certified for the analytes listed below. See certificate for values and more details
Biotoxins / Mycotoxins: Ochratoxin A
Matrix Group: Cereals, Bread, Rice and Maize
Rechtliche Hinweise
BCR is a registered trademark of European Commission
Piktogramme
Skull and crossbonesHealth hazard
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 2 Oral - Carc. 2
Lagerklassenschlüssel
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Lot/Batch Number
Leider sind derzeit keine COAs für dieses Produkt online verfügbar.
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 2
1 of 2