Wichtige Dokumente
BCR139
Benzo[ghi]fluoranthen
BCR®, certified reference material
Empfohlene Produkte
Qualität
certified reference material
Agentur
BCR®
Hersteller/Markenname
JRC
Methode(n)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
c1cc2ccc3ccc4cccc5c(c1)c2c3c45
InChI
1S/C18H10/c1-3-11-7-9-13-10-8-12-4-2-6-15-14(5-1)16(11)18(13)17(12)15/h1-10H
InChIKey
YEIHPPOCKIHUQJ-UHFFFAOYSA-N
Hinweis zur Analyse
For more information please see:
BCR139
BCR139
Rechtliche Hinweise
BCR is a registered trademark of European Commission
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)