Wichtige Dokumente
B0400000
Bendroflumethiazid
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonym(e):
3-Benzyl-6-trifluormethyl-7-sulfamoyl-3,4-dihydro-2H-1,2,4-benzothiadiazin-1,1-dioxid
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
bendroflumethiazide
Hersteller/Markenname
EDQM
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
NS(=O)(=O)c1cc2c(NC(Cc3ccccc3)NS2(=O)=O)cc1C(F)(F)F
InChI
1S/C15H14F3N3O4S2/c16-15(17,18)10-7-11-13(8-12(10)26(19,22)23)27(24,25)21-14(20-11)6-9-4-2-1-3-5-9/h1-5,7-8,14,20-21H,6H2,(H2,19,22,23)
InChIKey
HDWIHXWEUNVBIY-UHFFFAOYSA-N
Angaben zum Gen
human ... SLC12A3(6559)
Sonstige Hinweise
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)