Wichtige Dokumente
B7522
Benfluorex -hydrochlorid
analytical standard
Synonym(e):
2-[[1-Methyl-2-[3-(trifluormethyl)-phenyl]-ethyl]-amino]-ethanol-1-benzoat
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
analytical standard
Qualitätsniveau
Methode(n)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Anwendung(en)
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
SMILES String
Cl.CC(Cc1cccc(c1)C(F)(F)F)NCCOC(=O)c2ccccc2
InChI
1S/C19H20F3NO2.ClH/c1-14(12-15-6-5-9-17(13-15)19(20,21)22)23-10-11-25-18(24)16-7-3-2-4-8-16;/h2-9,13-14,23H,10-12H2,1H3;1H
InChIKey
NLOALSPYZIIXEO-UHFFFAOYSA-N
Angaben zum Gen
human ... SOAT1(6646)
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
It is used in the treatment of impaired carbohydrate metabolism, atherogenic metabolic disorders and in the suppression of appetite.
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)