A1662
Albumin -Lösung
30%±2% in 0.85% sodium chloride, aseptically filled
Synonym(e):
Albumin -Lösung aus Rinderserum, BSA-Lösung
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
bovine
Qualitätsniveau
Sterilität
aseptically filled
Assay
28-32% protein basis (biuret)
Form
solution
Aufgereinigt durch
heat shock fractionation
Enthält
0.1% sodium azide as preservative
10-15 mg/gram protein octanoic acid as stabilizer
Ursprung
USA origin
Konzentration
28-32% (biuret)
30%±2% in 0.85% sodium chloride
Methode(n)
cell culture | mammalian: suitable
UniProt-Hinterlegungsnummer
Lagertemp.
2-8°C
Angaben zum Gen
bovine ... ALB(280717)
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
- in the incubation of 108 colony-forming units S. aureus for quantitative suspension assay to evaluate the antibacterial efficacy
- as a component in bacterial broth culture as organic matter loading for control experiments to study the microbicidal impact of the sesamoid bone against Staphylococcus aureus
- as organic matter loading in Ham′s F12 culture medium for quantitative suspension tests to observe the effect of antimicrobial action of the antiseptics
Biochem./physiol. Wirkung
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?